1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC46359-1G PC46359-250MG
APOSPC46359-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46359-1G APOSPC46359-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Formula: C₉H₁₀ClFN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14586691
Núm. CAS: 146257-15-0