1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC46360-1G PC46360-250MG
APOSPC46360-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46360-1G APOSPC46360-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Formula: C₉H₉Cl₂FN₂O
MW: 251,085 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31372626
Núm. CAS: 848758-99-6