1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC46362-1G PC46362-250MG
APOSPC46362-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46362-1G APOSPC46362-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Formula: C₉H₉ClF₂N₂O
MW: 234,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31372392
Núm. CAS: 2168354-72-9