1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC46363-1G PC46363-250MG
APOSPC46363-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46363-1G APOSPC46363-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,5-difluorophenyl)urea
Formula: C₉H₉ClF₂N₂O
MW: 234,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31372409
Núm. CAS: 2169031-53-0