2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4646-1G PC4646-500MG
APOSPC4646-1GEA 200 EUR
APOSPC4646-1G APOSPC4646-500MG
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
2-tert-Butyl-7-piperazino-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₁₅H₂₀F₃N₅
MW: 327,348 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728816
Núm. CAS: 516494-46-5