Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Magnesium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, Magnesium nonaflate
PC4649-5G
PC4649-1G
APOSPC4649-5GEA
405
EUR
APOSPC4649-5G
APOSPC4649-1G
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate
Formula:
2(C₄F₉O₃S)·Mg MW: 622,488 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095412 Núm. CAS: 507453-86-3 |