Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4656-250MG PC4656-1G PC4656-5G
APOSPC4656-250MGEA 102 EUR
APOSPC4656-250MG APOSPC4656-1G APOSPC4656-5G
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether 98%
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether
Formula: C₅H₄F₈O
MW: 232,072 g/mol
Pto. Ebullición: 72…73 °C
Densidad: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236123
Núm. CAS: 69948-46-5