2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Hydrazino-3-nitrobenzotrifluoride

PC4673-1G PC4673-250MG
APOSPC4673-1GEA 61.1 EUR
APOSPC4673-1G APOSPC4673-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formula: C₇H₆F₃N₃O₂
MW: 221,137 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00622442
Núm. CAS: 1513-50-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR