6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4677-1G PC4677-5G
APOSPC4677-1GEA 109 EUR
APOSPC4677-1G APOSPC4677-5G
6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
6-Chloro-1H-perfluorohexane
Formula: C₆HClF₁₂
MW: 336,506 g/mol
Pto. Ebullición: 141…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153754
Núm. CAS: 307-22-2