1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC47465-1G PC47465-5G
APOSPC47465-1GEA 115 EUR
APOSPC47465-1G APOSPC47465-5G
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene 97%
1,3-Bis(tridecafluorohexyl)benzene
Formula: C₁₈H₄F₂₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27918468
Núm. CAS: 124389-29-3