3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC47468-1G
PC47468-250MG
PC47468-5G
APOSPC47468-1GEA
522
EUR
APOSPC47468-1G
APOSPC47468-250MG
APOSPC47468-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₃F₅O₂ MW: 226,1 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32066758 Núm. CAS: 111595-72-3 |