1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC47470-1G PC47470-250MG
APOSPC47470-1GEA 667 EUR
APOSPC47470-1G APOSPC47470-250MG
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol) 97%
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol)
Formula: C₈H₅F₁₃O₂
MW: 380,103 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31694621
Núm. CAS: 2244084-26-0