2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4758-1G PC4758-250MG
APOSPC4758-1GEA 557 EUR
APOSPC4758-1G APOSPC4758-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
Formula: C₉H₃F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236310
Núm. CAS: 215732-94-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III