2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC47684-1G PC47684-250MG
APOSPC47684-1GEA 532 EUR
APOSPC47684-1G APOSPC47684-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261074
Núm. CAS: 123973-26-2