2-Bromo-3,5-difluoroaniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC47688-1G PC47688-5G PC47688-10G
APOSPC47688-1GEA 21.9 EUR
APOSPC47688-1G APOSPC47688-5G APOSPC47688-10G
2-Bromo-3,5-difluoroaniline 95+%
2-Bromo-3,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16661040
Núm. CAS: 500357-40-4