3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC47691-1G PC47691-250MG
APOSPC47691-1GEA 438 EUR
APOSPC47691-1G APOSPC47691-250MG
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18394892
Núm. CAS: 1261677-79-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III