3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC47693-1G PC47693-250MG
APOSPC47693-1GEA 667 EUR
APOSPC47693-1G APOSPC47693-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
MW: 234,453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31924547
Núm. CAS: 2092624-38-7