3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48004-1G PC48004-250MG
APOSPC48004-1GEA 783 EUR
APOSPC48004-1G APOSPC48004-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31915844
Núm. CAS: 2092617-72-4
UN: 3261
ADR: 8,III