1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorocyclopentane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4801-1G PC4801-5G
APOSPC4801-1GEA 87 EUR
APOSPC4801-1G APOSPC4801-5G
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorocyclopentane 98%
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorocyclopentane
Formula: C₅Cl₄F₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042312
Núm. CAS: 1453-38-9