Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4806-1G PC4806-5G
APOSPC4806-1GEA 94.5 EUR
APOSPC4806-1G APOSPC4806-5G
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formula: C₈H₁₁F₃O₃
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458103
Núm. CAS: 117015-42-6