5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzene-1,2-diamine, 3-Bromo-5-(pentafluorosulphanyl)benzene-1,2-diamine
PC4807-1G
PC4807-250MG
APOSPC4807-1GEA
348
EUR
APOSPC4807-1G
APOSPC4807-250MG
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Formula:
C₆H₆BrF₅N₂S MW: 313,086 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11501036 Núm. CAS: 1159512-25-0 |