4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4807F-1G PC4807F-5G
APOSPC4807F-1GEA 33.5 EUR
APOSPC4807F-1G APOSPC4807F-5G
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid 97%
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid
Formula: C₇H₅F₉O₂
MW: 292.099 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155858
Núm. CAS: 239463-95-7
UN: 1760
ADR: 8 III