6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4821-1G PC4821-5G
APOSPC4821-1GEA 139 EUR
APOSPC4821-1G APOSPC4821-5G
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100036
Núm. CAS: 159981-18-7