2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48289-1G PC48289-250MG PC48289-5G
APOSPC48289-1GEA 127 EUR
APOSPC48289-1G APOSPC48289-250MG APOSPC48289-5G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₆ClFO₃
MW: 204,583 g/mol
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06823830
Núm. CAS: 331-41-9