3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Bromo-α,α,2-trifluoroanisole, 4-Bromo-2-(1,1-difluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-(difluoromethoxy)-1-fluorobenzene
PC48299-25G
PC48299-5G
APOSPC48299-25GEA
823
EUR
APOSPC48299-25G
APOSPC48299-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
3-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Formula:
C₇H₄BrF₃O MW: 241,005 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11036068 Núm. CAS: 954235-78-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...