Ethyl 2,2-difluorohexanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48304-1G PC48304-5G PC48304-250MG
APOSPC48304-1GEA 33.5 EUR
APOSPC48304-1G APOSPC48304-5G APOSPC48304-250MG
Ethyl 2,2-difluorohexanoate 95%
Ethyl 2,2-difluorohexanoate
Formula: C₈H₁₄F₂O₂
Pto. Ebullición: 83…85 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11007687
Núm. CAS: 74106-81-3
UN: 1993
ADR: 3,III