1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-7-fluoro-2-azanaphthalene
PC48317-500MG PC48317-100MG PC48317-250MG
APOSPC48317-500MGEA 220 EUR
APOSPC48317-500MG APOSPC48317-100MG APOSPC48317-250MG
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
MW: 226,045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15832812
Núm. CAS: 1207448-24-5