2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC48319-1G PC48319-500MG
APOSPC48319-1GEA 568 EUR
APOSPC48319-1G APOSPC48319-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₄F₃N₃
MW: 187,122 g/mol
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18261102
Núm. CAS: 1211514-97-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III