4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-nitrobenzene, α-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene

PC48320-10G PC48320-50G PC48320-100G PC48320-5G PC48320-25G
APOSPC48320-10GEA 64 EUR
APOSPC48320-10G APOSPC48320-50G APOSPC48320-100G APOSPC48320-5G APOSPC48320-25G
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Densidad: 1,6894 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07779495
Núm. CAS: 76437-44-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR