2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[(2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-(2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-oxopropoxy)ethyl methacrylate
PC48330-25G PC48330-5G
APOSPC48330-25GEA 1210 EUR
APOSPC48330-25G APOSPC48330-5G
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate
Formula: C₉H₉F₅O₄
MW: 276,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26407435
Núm. CAS: 938459-25-7