2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48332-1G PC48332-5G PC48332-250MG
APOSPC48332-1GEA 89.9 EUR
APOSPC48332-1G APOSPC48332-5G APOSPC48332-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12911577
Núm. CAS: 1184915-45-4