4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-(Trifluoromethyl)-4-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline
PC48333-1G PC48333-250MG
APOSPC48333-1GEA 174 EUR
APOSPC48333-1G APOSPC48333-250MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₅F₆NO₃S
MW: 309,186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26407433
Núm. CAS: 1820740-69-9
UN: 3265
ADR: 8,III