3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methyl-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline, 3-Amino-2-methylphenyl triflate
PC48334-1G PC48334-250MG
APOSPC48334-1GEA 244 EUR
APOSPC48334-1G APOSPC48334-250MG
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
3-Amino-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₈F₃NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26407437
Núm. CAS: 1820706-98-6
UN: 3261
ADR: 8,III