2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-4-fluoroanisole, 3-(Bromomethyl)-4-fluorophenyl methyl ether
PC48335-1G PC48335-250MG PC48335-5G
APOSPC48335-1GEA 109 EUR
APOSPC48335-1G APOSPC48335-250MG APOSPC48335-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO
MW: 219,051 g/mol
Pto. Ebullición: 130…138 °C (18 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11617285
Núm. CAS: 91319-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II