Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48338-250MG PC48338-1G
APOSPC48338-250MGEA 429 EUR
APOSPC48338-250MG APOSPC48338-1G
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24107103
Núm. CAS: 1524902-93-9