7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Fluorobenzo[d]oxazole
PC48343-1G
PC48343-250MG
PC48343-5G
APOSPC48343-1GEA
464
EUR
APOSPC48343-1G
APOSPC48343-250MG
APOSPC48343-5G
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Fluoro-1,3-benzoxazole
Formula:
C₇H₄FNO MW: 137.111 g/mol Pto. de fusión: 43…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19374434 Núm. CAS: 1267061-18-6 |