3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48349-1G PC48349-250MG PC48349-5G
APOSPC48349-1GEA 58 EUR
APOSPC48349-1G APOSPC48349-250MG APOSPC48349-5G
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂Br₂F₄
MW: 321,892 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28784690
Núm. CAS: 1804417-25-1