3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4835-25G PC4835-5G
APOSPC4835-25GEA 698 EUR
APOSPC4835-25G APOSPC4835-5G
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formula: C₄H₃Cl₂F₃
MW: 178,968 g/mol
Pto. Ebullición: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155750
Núm. CAS: 374-26-5