5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48352-1G PC48352-250MG
APOSPC48352-1GEA 302 EUR
APOSPC48352-1G APOSPC48352-250MG
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541878
Núm. CAS: 1445995-86-7