2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48353-1G PC48353-250MG
APOSPC48353-1GEA 319 EUR
APOSPC48353-1G APOSPC48353-250MG
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922640
Núm. CAS: 1208078-28-7