2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 3-Fluoro-2-(trifluoroacetyl)phenol
PC48355-1G PC48355-250MG PC48355-5G
APOSPC48355-1GEA 232 EUR
APOSPC48355-1G APOSPC48355-250MG APOSPC48355-5G
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541879
Núm. CAS: 1445995-75-4