7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-6-fluorobenzo[d]oxazole
PC48357-1G PC48357-250MG
APOSPC48357-1GEA 551 EUR
APOSPC48357-1G APOSPC48357-250MG
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrFNO
MW: 216.007 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541880
Núm. CAS: 1445995-78-7