2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48358-1G PC48358-250MG
APOSPC48358-1GEA 404 EUR
APOSPC48358-1G APOSPC48358-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26728124
Núm. CAS: 1018678-49-3