4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Formyl-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-tolualdehyde
PC48359-1G PC48359-5G
APOSPC48359-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48359-1G APOSPC48359-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃NO₃
MW: 219,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185769
Núm. CAS: 50551-17-2