1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Proveedor: Apollo Scientific
PC4836-25G PC4836-5G
APOSPC4836-25GEA 350 EUR
APOSPC4836-25G APOSPC4836-5G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Formula: C₄H₄Cl₂F₃I
Pto. Ebullición: 65 °C (25 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042242
Núm. CAS: 679-69-6