4-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)-1,2-diazine
PC48363-1G PC48363-500MG PC48363-5G
APOSPC48363-1GEA 263 EUR
APOSPC48363-1G APOSPC48363-500MG APOSPC48363-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
4-(Trifluoromethyl)pyridazine
Formula: C₅H₃F₃N₂
MW: 148,086 g/mol
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226564
Núm. CAS: 132537-44-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III