2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48365-1G PC48365-250MG
APOSPC48365-1GEA 549 EUR
APOSPC48365-1G APOSPC48365-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18791598
Núm. CAS: 1222556-61-7
UN: 3265
ADR: 8,III