4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-5-nitrobenzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)-4-nitrobenzene
PC48366-1G PC48366-5G
APOSPC48366-1GEA 219 EUR
APOSPC48366-1G APOSPC48366-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
MW: 284,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847129
Núm. CAS: 694499-22-4
UN: 3261
ADR: 8,II