4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α,α-Difluoro-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzal fluoride
PC48367-1G PC48367-250MG
APOSPC48367-1GEA 203 EUR
APOSPC48367-1G APOSPC48367-250MG
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Pto. Ebullición: 80…90 °C (20 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23843788
Núm. CAS: 55805-10-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III