3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48378-1G PC48378-5G
APOSPC48378-1GEA 58 EUR
APOSPC48378-1G APOSPC48378-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20923583
Núm. CAS: 1784628-56-3